Print…
8-Quinolinol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 8-Hydroxyquinoline
H0305-25G H0305-500G
TCIAH0305-25GEA 27 EUR
TCIAH0305-25G TCIAH0305-500G
8-Quinolinol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
8-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: 71.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006807
Número CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b1490ad82bbaf02c3b26a20ce03153911d05c0&vid=76db524c5e72857876835f4dbd0f4a6ae71bc39e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Dichloromethane almost transparency