Print…
5-Quinolinol 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
Q0059-1G Q0059-5G
TCIAQ0059-1GEA 36 EUR
TCIAQ0059-1G TCIAQ0059-5G
5-Quinolinol 98,0 GC, T
5-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006792
Número CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5045dd4cc5ea33f11f796306669504ccc32d7eb&vid=8b92cd77c8d9347962ff15cf146134e8e7ed48cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %