Methyl-6-quinolyl ether ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Methoxyquinoline
M0891-25G
M0891-5G
TCIAM0891-25GEA
219
EUR
TCIAM0891-25G
TCIAM0891-5G
Methyl-6-quinolyl ether ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-6-quinolyl ether
Fórmula:
C₁₀H₉NO Peso Molecular: 159.19 g/mol Ponto de ebulição: 284°C Ponto de Fusão: 19 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006800 Número CAS: 5263-87-6 EINECS: 226-077-2 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...