Print…
6-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0283-1G C0283-5G
TCIAC0283-1GEA 64 EUR
TCIAC0283-1G TCIAC0283-5G
6-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 264°C
Ponto de Fusão: 43 °C
Densidade: 1,2146 g/cm³ (56 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00024024
Número CAS: 612-57-7
EINECS: 210-314-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f6234f00615c9a15743ddddcfb9577aca9059d&vid=cb8c5c636a9d57a818890544bb02c48ff6075e13&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C