Print…
Quinaldic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Q0003-25G Q0003-5G
TCIAQ0003-25GEA 58 EUR
TCIAQ0003-25G TCIAQ0003-5G
Quinaldic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Quinaldic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006752
Número CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 14,08046
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6542e939f45e06dc93afbad4dd2370e2c12c08ea&vid=ef0fdf83683e7d175c17408b86a702270540ad37&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency