Print…
(1R)-(+)-α-Pinene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1099-25ML P1099-500ML
TCIAP1099-25MLEA 17 EUR
TCIAP1099-25ML TCIAP1099-500ML
(1R)-(+)-α-Pinene ≥97.0% (por GC)
(1R)-(+)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001346
Número CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af43c20dc6b34bcb08a3b9ecc4b6138cd7384d6&vid=ffae0253358eeb1447a79fc7fd6f7be32323ac25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg-C (neat)