Print…
Benzoato de benzilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid benzyl ester
B0064-25G B0064-500G
TCIAB0064-25GEA 16 EUR
TCIAB0064-25G TCIAB0064-500G
Benzoato de benzilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de benzilo
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 21
Ponto de Inflamação: 158°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003075
Número CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
Merck Index: 14,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d91d51e392603adc8dab1f1ad87c50804db18&vid=8f3ba19cbd3861bef124085b153272fa3d7a0e28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 1.1160 to 1.1210 g/mL