Print…
1-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1988-5G P1988-25G
TCIAP1988-5GEA 49 EUR
TCIAP1988-5G TCIAP1988-25G
1-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
1-Phenylcyclohexanol
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Peso Molecular: 176.26 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Densidade: 1.101
Número MDL : MFCD00021393
Número CAS: 1589-60-2
EINECS: 216-456-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ebf88b851149fabadc0597e2a853476d3de197&vid=89900879c1a763013b2f8fac098fd897daf3893b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C