Print…
Ácido 4-Ciclohexilbenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1523-25G C1523-5G
TCIAC1523-25GEA 203 EUR
TCIAC1523-25G TCIAC1523-5G
Ácido 4-Ciclohexilbenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-Ciclohexilbenzoico
Fórmula: C₁₃H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Número MDL : MFCD00039459
Número CAS: 20029-52-1
EINECS: 243-472-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6824b38af8e8dd1653a9daccc0ab6042e319f8f&vid=344d9931a92d8d4d7eb87d7c3714dec77ad01536&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 201.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency