Print…
1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0458-25ML T0458-500ML T0458-100ML
TCIAT0458-25MLEA 16 EUR
TCIAT0458-25ML TCIAT0458-500ML TCIAT0458-100ML
1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0% (por GC)
1,3,5-Triisopropylbenzene
Fórmula: C₁₅H₂₄
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008890
Número CAS: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382e17a04a2858d9f799ddadd3a44cbd44dae58&vid=7c6d10a56428570697500eea6c693e4fe61b4ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %