Print…
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1633-25G T1633-5G
TCIAT1633-25GEA 76 EUR
TCIAT1633-25G TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₈H₃₀
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Densidade: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008831
Número CAS: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec9fce5e8d19e9a81fe1a52b5544ef169800f0ec&vid=4f9350d75b12a135106b7df856fccb60922605cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C