Print…

2,4,6-Trimetilanilina 99,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornecedor: TCI
Perigo

T0467-25ML T0467-500ML T0467-100ML
TCIAT0467-25MLEA 16 EUR
TCIAT0467-25ML TCIAT0467-500ML TCIAT0467-100ML
2,4,6-Trimetilanilina 99,0 GC_ASSAY_METHOD
2,4,6-Trimetilanilina
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: -5
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007740
Número CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ae60899f7fe1c1d68ae87c386c965f87671558&vid=2f9157c6ca25c394db1998b3d9aee90ffee937a4&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR