Print…
2,4,6-Tri-terc-butilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
T1694-1G T1694-5G
TCIAT1694-1GEA 38 EUR
TCIAT1694-1G TCIAT1694-5G
2,4,6-Tri-terc-butilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,6-Tri-terc-butilanilina
Fórmula: C₁₈H₃₁N
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145 °C
Densidade: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Número MDL : MFCD00011645
Número CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb39554c276399de048fa4db57b63e87dc5d1557&vid=1e6b99bc46e6e2669fc9397a264b1025bed2474e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity