Print…
p-Xileno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
X0014-25ML X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA 16 EUR
TCIAX0014-25ML TCIAX0014-500ML
p-Xileno ≥99.0% (por GC)
p-Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 1,096 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 27°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008556
Número CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b28890015c6fecd476a9f2120386901a37e1006&vid=be8240526160da9c38bd3222904ab87ef78a71d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %