Print…
m-Xileno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
X0013-25ML X0013-500ML
TCIAX0013-25MLEA 18 EUR
TCIAX0013-25ML TCIAX0013-500ML
m-Xileno ≥99.0% (por GC)
m-Xileno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008536
Número CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07b9fa8c6b8f296369d7c5dc4556f6adfea8412&vid=ce22e797390cc83a8d50ffbdf0f55436d536ac3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %