Print…
1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 16 EUR
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (por GC)
1,3-Diisopropylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₈
Ponto de ebulição: 204°C
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008889
Número CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %