Print…
3,5-Xilenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
D1829-25G D1829-100G
TCIAD1829-25GEA 25 EUR
TCIAD1829-25G TCIAD1829-100G
3,5-Xilenol ≥98.0% (por GC)
3,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Densidade: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002307
Número CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a428f9014c437e5801397e5d739728c0951410c&vid=1852fcab2fac30bc8ec6243885af6bfb405663e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C