Print…
2,4-Xilenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0774-25G D0774-500G
TCIAD0774-25GEA 16 EUR
TCIAD0774-25G TCIAD0774-500G
2,4-Xilenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 210,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 - 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002233
Número CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 3430
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b2173f97cf3fcfd12b66fff278fe903dd572a5&vid=3c75c9552405e5e3a84839f5a3a713fd0d3e470e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %