Print…
3,4-Xilidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimetilanilina
D0670-25G D0670-500G
TCIAD0670-25GEA 23 EUR
TCIAD0670-25G TCIAD0670-500G
3,4-Xilidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Inflamação: 98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007810
Número CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fab5c3a1740157b83d01cbf648631958f50c1b2&vid=65fe6bb9215d219dc40c38a787b9b4823c726480&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency