Print…
2,6-Xilidina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimetilanilina
D0669-25ML D0669-500ML D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA 16 EUR
TCIAD0669-25ML TCIAD0669-500ML TCIAD0669-100ML
2,6-Xilidina ≥99.0% (por GC)
2,6-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007747
Número CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a585f2e6f2768bce5a564d6c5bd5b78229a6bc17&vid=a2334de99247c5855c9acd23396435a60b085db9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %