Print…
2,6-Dietilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 17 EUR
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Dietilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3,5 °C
Densidade: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 115°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007753
Número CAS: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %