Print…
2,6-Diisopropilanilina ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1755-25ML D1755-500ML D1755-100ML
TCIAD1755-25MLEA 60 EUR
TCIAD1755-25ML TCIAD1755-500ML TCIAD1755-100ML
2,6-Diisopropilanilina ≥90.0% (por GC)
2,6-Diisopropilanilina
Fórmula: C₁₂H₁₉N
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: -45°C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 117°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008887
Número CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=833278fe351a9cc9b41ca690194bd446a6eff255&vid=a4b56f3c6ab126c4d4c50351bc7eac206b1e5206&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %