Print…
2,5-Xilidina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimetilanilina
D0668-25G D0668-500G
TCIAD0668-25GEA 16 EUR
TCIAD0668-25G TCIAD0668-500G
2,5-Xilidina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: 15
Ponto de Inflamação: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007743
Número CAS: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6c9098226cab164d267c2cf634ce561ccfa784&vid=9093381f07aa060df95d8d9199e7406c14883d71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %