Print…
2,4-Xilidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dimetilanilina
D0667-25ML D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA 16 EUR
TCIAD0667-25ML TCIAD0667-500ML
2,4-Xilidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 218
Ponto de Fusão: -16
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007738
Número CAS: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3a474f4ba550e8cbcf80500261f00b5453b4f51&vid=d452ae56be3187e54fdeabd48a1f998effb6736a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %