Print…
2,3-Dimetilanilina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Xilidina
D0666-25G D0666-500G
TCIAD0666-25GEA 28 EUR
TCIAD0666-25G TCIAD0666-500G
2,3-Dimetilanilina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Dimetilanilina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 114°C
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007732
Número CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b93dc1d0ae3e69078ef31ca29c76226f86ddcd&vid=802d1b2788bdee851fd164e7cdf93d880f71a3b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %