Print…
4-tert-Butylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-tert-Butylbenzylamine
B1587-25ML B1587-5ML
TCIAB1587-25MLEA 146 EUR
TCIAB1587-25ML TCIAB1587-5ML
4-tert-Butylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-tert-Butylbenzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00040754
Número CAS: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7a000513e924c663d2be5e53da5319374bc5644&vid=4df653d2b0c895b9d12e9198cdb8d0b61222e13c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %