Print…
4-Iodo-m-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0561-25G I0561-5G
TCIAI0561-25GEA 64 EUR
TCIAI0561-25G TCIAI0561-5G
4-Iodo-m-xylene ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉I
Ponto de ebulição: 233°C
Densidade: 1,6609 g/cm³ (13 °C)
Número MDL : MFCD00013706
Número CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263c07852d01ae51b40e86998d5565817f1c2ce4&vid=624b9737eb3aaef2d57a2bf420d6f2bc1ad26701&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %