Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
T2290-25G T2290-5G
TCIAT2290-25GEA 172 EUR
TCIAT2290-25G TCIAT2290-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥95.0% (por GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Ponto de ebulição: 70°C
Densidade: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000908
Número CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2a137ec1e3b9e04aea9ede27fb128bce3a1fa6&vid=3e9ca41a5fb723e1d0b6ca86cbbb51fec8cf25e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %