Print…
2-Chloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0313-25G C0313-500G
TCIAC0313-25GEA 27 EUR
TCIAC0313-25G TCIAC0313-500G
2-Chloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 186°C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00000564
Número CAS: 95-72-7
EINECS: 202-444-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32089d04da5f8b7e04cd65b12d29892ca78e72ec&vid=a6f28c6a1624fe1286cc4915f40c8d6041dc2844&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %