Print…
α-Chloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0312-25G C0312-500G
TCIAC0312-25GEA 16 EUR
TCIAC0312-25G TCIAC0312-500G
α-Chloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
α-Chloro-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000919
Número CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63e7885d222b58abc168c7f9b12b55ed14783a&vid=446dc86687526998c6a216fb02db21fd8d6a716b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %