Print…
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥89.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
B2235-25G B2235-5G
TCIAB2235-25GEA 99 EUR
TCIAB2235-25G TCIAB2235-5G
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥89.0% (por GC)
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Fórmula: C₁₁H₁₅Cl
Ponto de Inflamação: 94°C
Número MDL : MFCD00000918
Número CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af8491a7c289956a16ea0fba78ce5e1466af02d&vid=7fc02a73aea10eea10ab7937cee156c661e98f25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 89.0 %