Print…
α-Chloro-m-xylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0865-25G C0865-500G
TCIAC0865-25GEA 22 EUR
TCIAC0865-25G TCIAC0865-500G
α-Chloro-m-xylene ≥97.0% (por GC)
α-Chloro-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 196°C
Densidade: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000909
Número CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9276e8694987bb5900adff1d9fd643d74adb5095&vid=ac97b3eb6da1b71e63c417804e96b13595d354c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %