Print…
α-Chloro-o-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0864-25G C0864-500G
TCIAC0864-25GEA 16 EUR
TCIAC0864-25G TCIAC0864-500G
α-Chloro-o-xylene ≥98.0% (por GC)
α-Chloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000899
Número CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe368a0d8d35319390a47b6b0a6ce80b909158a&vid=2969f3a34b0888435a097547f73cf45aea056e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %