Print…
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
D0430-25G D0430-500G D0430-100G
TCIAD0430-25GEA 18 EUR
TCIAD0430-25G TCIAD0430-500G TCIAD0430-100G
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
α,α'-Dichloro-p-xylene
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000920
Número CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea1d845c0e08a85b1153acac001db86a699ad75&vid=e2c77c6fc87062050b9cdf9059638c30b948c6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency