Print…
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1439-10G D1439-25G
TCIAD1439-10GEA 24 EUR
TCIAD1439-10G TCIAD1439-25G
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
3,4-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002524
Número CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e558694c19169f9809a46a2f8a820662f240dc37&vid=130aee059bf42921fad4eec5973b23e2085d02f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity