Print…
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2260-25G D2260-5G
TCIAD2260-25GEA 227 EUR
TCIAD2260-25G TCIAD2260-5G
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 115…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002483
Número CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3e85804e9dac4c158d26b993206d9d5b5b6f7b4&vid=437a629fab2a6371c692167c7728bff2777ebfeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency