Print…
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1433-10G D1433-25G
TCIAD1433-10GEA 44 EUR
TCIAD1433-10G TCIAD1433-25G
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 2,5-Dimetilbenzoico
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002482
Número CAS: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5be1701a919f8a3633532bf1d3da49db09a97de8&vid=9d8e062dd5d197ff9e1b6265de1e8b290b08491a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity