Print…
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2221-25G D2221-5G
TCIAD2221-25GEA 93 EUR
TCIAD2221-25G TCIAD2221-5G
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,3-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Densidade: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002479
Número CAS: 603-79-2
EINECS: 210-058-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4cee24e5229a4358985595e479f3373ea973118&vid=9666d03e6e0345117e9e637de7ef52e67fd9df83&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C