Print…
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
B2934-1G B2934-25G B2934-5G
TCIAB2934-1GEA 17 EUR
TCIAB2934-1G TCIAB2934-25G TCIAB2934-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (por GC)
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrOS
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00126680
Número CAS: 930-96-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %