Print…
Benzylammonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzylamine hydrochloride
B0407-25G B0407-500G B0407-100G
TCIAB0407-25GEA 22 EUR
TCIAB0407-25G TCIAB0407-500G TCIAB0407-100G
Benzylammonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzylammonium chloride
Fórmula: C₇H₁₀ClN
Peso Molecular: 143.62 g/mol
Número MDL : MFCD00012852
Número CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3217ee53a136c503f80a5849be165c435c7840c7&vid=3217ee53a136c503f80a5849be165c435c7840c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency