Print…
4-Morpholinoaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1466-1G M1466-5G
TCIAM1466-1GEA 21 EUR
TCIAM1466-1G TCIAM1466-5G
4-Morpholinoaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Morpholinoaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 134°C
Número MDL : MFCD00006169
Número CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5334e61c71fdc3fe62414409adf2dfd305824e87&vid=5334e61c71fdc3fe62414409adf2dfd305824e87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %