Print…
Boc-Pro-OH ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B1188-25G B1188-5G
TCIAB1188-25GEA 41 EUR
TCIAB1188-25G TCIAB1188-5G
Boc-Pro-OH ≥99.0% (por análise titulométrica)
Boc-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00037324
Número CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb8c42ed047037abd2f93a661ea7715a585bd20&vid=5fb8c42ed047037abd2f93a661ea7715a585bd20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -58.0 to -62.0 deg (C=2, AcOH)