Print…
Boc-D-Pro-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
B2977-25G B2977-5G
TCIAB2977-25GEA 55 EUR
TCIAB2977-25G TCIAB2977-5G
Boc-D-Pro-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Boc-D-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso Molecular: 215.25 g/mol
Número MDL : MFCD00063226
Número CAS: 37784-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&vid=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=2, AcOH)