Print…
Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-proline
H32347.03 H32347.06
H32347.03EA 64.6 EUR
H32347.03 H32347.06
Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Boc-DL-Pro-OH
Purity: 98% CAS No.: 59433-50-0 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD00520915
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso Molecular: 215.25 g/mol
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00520915
Número CAS: 59433-50-0