Print…
Salicylaldoxime ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0005-25G S0005-500G
TCIAS0005-25GEA 33 EUR
TCIAS0005-25G TCIAS0005-500G
Salicylaldoxime ≥98.0% (por GC)
Fórmula: C₇H₇NO₂
Número MDL : MFCD00002120
Número CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Merck Index: 14,08327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b9b6abfe8c05c98aab75298ed29401c72a53048&vid=9b9b6abfe8c05c98aab75298ed29401c72a53048&prid=web&clid=SAPDAM