Print…
N-Phenyl-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methyldiphenylamine
M1173-1G M1173-5G
TCIAM1173-1GEA 20 EUR
TCIAM1173-1G TCIAM1173-5G
N-Phenyl-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
N-Phenyl-p-toluidine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Ponto de ebulição: 317°C
Número MDL : MFCD00092921
Número CAS: 620-84-8
EINECS: 210-655-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db672a02c3efef41ded1f7938fdaa8b2d5f5ad09&vid=db672a02c3efef41ded1f7938fdaa8b2d5f5ad09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C