Print…
2,4-Dinitro-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0278-25G D0278-100G
TCIAD0278-25GEA 41 EUR
TCIAD0278-25G TCIAD0278-100G
2,4-Dinitro-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
2,4-Dinitro-N-phenylaniline
Fórmula: C₁₂H₉N₃O₄
Número MDL : MFCD00007223
Número CAS: 961-68-2
EINECS: 213-508-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acb4424a616e8f76705e5f4d802340660ade683&vid=9acb4424a616e8f76705e5f4d802340660ade683&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency