Print…
Methyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0211-25ML M0211-5ML
TCIAM0211-25MLEA 86 EUR
TCIAM0211-25ML TCIAM0211-5ML
Methyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Methyldiphenylamine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Ponto de ebulição: 295°C
Número MDL : MFCD00041900
Número CAS: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Merck Index: 14,06054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71885f9ac8bf6fb9998a803c5fd0ade3543a0471&vid=71885f9ac8bf6fb9998a803c5fd0ade3543a0471&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %