Print…
Metanil yellow
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
M0490-25G M0490-500G
TCIAM0490-25GEA 18 EUR
TCIAM0490-25G TCIAM0490-500G
Metanil yellow
Metanil yellow
Fórmula: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Número MDL : MFCD00007486
Número CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Merck Index: 14,05928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&vid=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)