Print…
1,3-Dicyclohexylurea ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D0441-25G D0441-500G
TCIAD0441-25GEA 37 EUR
TCIAD0441-25G TCIAD0441-500G
1,3-Dicyclohexylurea ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Dicyclohexylurea
Fórmula: C₁₃H₂₄N₂O
Número MDL : MFCD00003829
Número CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cfec45e5400e9f65f7a85b890372d90e62b4112&vid=1cfec45e5400e9f65f7a85b890372d90e62b4112&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency